Ácido hidroxilamina-O-sulfónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0911-100G OR0911-250G OR0911-1KG
APOSOR0911-100GEA 50.9 EUR
APOSOR0911-100G APOSOR0911-250G APOSOR0911-1KG
Ácido hidroxilamina-O-sulfónico 98%
Ácido hidroxilamina-O-sulfónico
Formula: H₃NO₄S
Pto. de fusión: 208…211 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011604
Núm. CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,III