(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
OR0912-100G OR0912-25G
APOSOR0912-100GEA 72.5 EUR
APOSOR0912-100G APOSOR0912-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Pto. de fusión: 244…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274196
Núm. CAS: 17857-14-6