4-Metoxisalicilaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0913-100G
OR0913-25G
OR0913-500G
APOSOR0913-100GEA
120
EUR
APOSOR0913-100G
APOSOR0913-25G
APOSOR0913-500G
4-Metoxisalicilaldehído 97%
4-Metoxisalicilaldehído
Formula:
C₈H₈O₃ Pto. de fusión: 40…43 °C Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003327 Núm. CAS: 673-22-3 EINECS: 211-604-0 |