Ácido 3-metil-2-piridincarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR0922-1G OR0922-5G
APOSOR0922-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0922-1G APOSOR0922-5G
Ácido 3-metil-2-piridincarboxílico
Ácido 3-metil-2-piridincarboxílico
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Pto. de fusión: 114…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191553
Núm. CAS: 4021-07-2