Azodicarboxilato de diisopropilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR0923-100G OR0923-25G OR0923-500G
APOSOR0923-100GEA 34.8 EUR
APOSOR0923-100G APOSOR0923-25G APOSOR0923-500G
Azodicarboxilato de diisopropilo 98%
Azodicarboxilato de diisopropilo
Formula: C₈H₁₄N₂O₄
MW: 202,21 g/mol
Pto. Ebullición: 74…75 °C/0,3mmHg
Pto. de fusión: 44319 °C
Densidad: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008875
Núm. CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III