Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
OR0924-5G OR0924-25G OR0924-1G
APOSOR0924-5GEA 24.8 EUR
APOSOR0924-5G APOSOR0924-25G APOSOR0924-1G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Pto. de fusión: 38…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673014
Núm. CAS: 148547-19-7