1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine, 3-Amino-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR0926-1G OR0926-25G OR0926-5G
APOSOR0926-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0926-1G APOSOR0926-25G APOSOR0926-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Pto. de fusión: 187…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113611
Núm. CAS: 6752-16-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III