1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-CPBG hydrochloride
OR0928-25G OR0928-5G
APOSOR0928-25GEA 289 EUR
APOSOR0928-25G APOSOR0928-5G
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053019
Núm. CAS: 2113-05-5