4-Methoxy-3-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0934-25G OR0934-1G
APOSOR0934-25GEA 53.8 EUR
APOSOR0934-25G APOSOR0934-1G
4-Methoxy-3-nitroaniline
4-Methoxy-3-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134138
Núm. CAS: 577-72-0