Ácido 3,5-diclorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0935-100G
OR0935-25G
APOSOR0935-100GEA
24.8
EUR
APOSOR0935-100G
APOSOR0935-25G
Ácido 3,5-diclorobenzoico
Ácido 3,5-diclorobenzoico
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ Pto. de fusión: 184…187 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002494 Núm. CAS: 51-36-5 EINECS: 200-092-4 |