2-Bromo-5-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0936-100G OR0936-25G
APOSOR0936-100GEA 103 EUR
APOSOR0936-100G APOSOR0936-25G
2-Bromo-5-nitropiridina
2-Bromo-5-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Pto. Ebullición: 145…147 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006222
Núm. CAS: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III