2-Amino-5-nitro-4-picolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
OR0938-5G OR0938-25G
APOSOR0938-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0938-5G APOSOR0938-25G
2-Amino-5-nitro-4-picolina
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010692
Núm. CAS: 21901-40-6