Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
OR0944-100G OR0944-25G OR0944-5G
APOSOR0944-100GEA 429 EUR
APOSOR0944-100G APOSOR0944-25G APOSOR0944-5G
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,30 g/mol
Pto. de fusión: 89…90 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973340
Núm. CAS: 80518-57-6