3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0947-1G OR0947-250MG OR0947-2G
APOSOR0947-1GEA 60.9 EUR
APOSOR0947-1G APOSOR0947-250MG APOSOR0947-2G
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
3-Piperazin-1-ylpropionic acid
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 199…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03161179
Núm. CAS: 27245-31-4