Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl (piperidin-3-yl)acetate
OR0951-250MG OR0951-1G OR0951-5G
APOSOR0951-250MGEA 58 EUR
APOSOR0951-250MG APOSOR0951-1G APOSOR0951-5G
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412125
Núm. CAS: 64995-88-6