4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0953-1G OR0953-5G
APOSOR0953-1GEA 0 EUR
APOSOR0953-1G APOSOR0953-5G
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
4-Piperidin-4-ylmorpholine
Formula: C₉H₁₈N₂O
Pto. Ebullición: 100…115 °C/0,15mmHg
Pto. de fusión: 40…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03274733
Núm. CAS: 53617-35-9