1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0954-1G OR0954-250MG
APOSOR0954-1GEA 0 EUR
APOSOR0954-1G APOSOR0954-250MG
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Formula: C₉H₁₉N₃O₂S
MW: 233,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973338
Núm. CAS: 500587-48-4