4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0957-1G OR0957-5G OR0957-10G
APOSOR0957-1GEA 26.1 EUR
APOSOR0957-1G APOSOR0957-5G APOSOR0957-10G
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Formula: C₉H₁₈N₂
MW: 154,2526 g/mol
Pto. de fusión: 52…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038011
Núm. CAS: 5004-07-9
EINECS: 225-676-6