1-Thiazol-2-ylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0960-1G OR0960-250MG OR0960-5G
APOSOR0960-1GEA 40.6 EUR
APOSOR0960-1G APOSOR0960-250MG APOSOR0960-5G
1-Thiazol-2-ylpiperazine
1-Thiazol-2-ylpiperazine
Formula: C₇H₁₁N₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00778419
Núm. CAS: 42270-37-1
EINECS: 255-743-5