Ácido 3-acetidincarboxílico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Azetanecarboxylic acid, Azetidine-3-carboxylic acid
OR0961-5G OR0961-25G OR0961-100G
APOSOR0961-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0961-5G APOSOR0961-25G APOSOR0961-100G
Ácido 3-acetidincarboxílico 96%
Ácido 3-acetidincarboxílico
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191763
Núm. CAS: 36476-78-5