3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid anhydride
OR0962-5G
APOSOR0962-5GEA 0 EUR
APOSOR0962-5G
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Formula: C5H4O3
MW: 112,08 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 59…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126929
Núm. CAS: 5617-74-3