2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0965-25G OR0965-5G
APOSOR0965-25GEA 0 EUR
APOSOR0965-25G APOSOR0965-5G
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011538
Núm. CAS: 15641-58-4