4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR0966-10G OR0966-1G OR0966-5G
APOSOR0966-10GEA 1350 EUR
APOSOR0966-10G APOSOR0966-1G APOSOR0966-5G
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663835
Núm. CAS: 52120-49-7