3-Cloro-1-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
OR0977-100G
OR0977-500G
APOSOR0977-100GEA
68.3
EUR
APOSOR0977-100G
APOSOR0977-500G
3-Cloro-1-propanol
3-Cloro-1-propanol
Formula:
C₃H₇ClO MW: 94.54 g/mol Pto. Ebullición: 160…162 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1.131 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002943 Núm. CAS: 627-30-5 EINECS: 210-992-9 UN: 2849 ADR: 6.1 III |