3-Bromo-1-propanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 56.7 EUR
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Formula: BrH₂CCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 70…72 °C/10mmHg
Densidad: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002942
Núm. CAS: 627-18-9