2-Etilfenilhidrazina clorhidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Clorhidrato de 2-etilfenilhidrazina, 2-Etilfenilhidracinio cloruro
OR0985-100G
APOSOR0985-100GEA 156 EUR
APOSOR0985-100G
2-Etilfenilhidrazina clorhidrato 97%
2-Etilfenilhidrazina clorhidrato
Formula: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Pto. de fusión: 178 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071599
Núm. CAS: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III