Cloruro de 2-cloroetilamonio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 37.7 EUR
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
Cloruro de 2-cloroetilamonio 97%
Cloruro de 2-cloroetilamonio
Formula: C₂H₇Cl₂N
Pto. de fusión: 140…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012887
Núm. CAS: 870-24-6