1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)azepane hydrochloride
OR0989-100G OR0989-25G OR0989-5G
APOSOR0989-100GEA 209 EUR
APOSOR0989-100G APOSOR0989-25G APOSOR0989-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Formula: C₈H₁₆ClN
MW: 198,13 g/mol
Pto. de fusión: 208…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012842
Núm. CAS: 26487-67-2
EINECS: 247-733-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III