Ácido 1-fenilciclopentanocarboxilico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0993-100G OR0993-25G OR0993-5G
APOSOR0993-100GEA 0 EUR
APOSOR0993-100G APOSOR0993-25G APOSOR0993-5G
Ácido 1-fenilciclopentanocarboxilico 99%
Ácido 1-fenilciclopentanocarboxilico
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001372
Núm. CAS: 77-55-4