ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: ['2-Cyclohexyl-2-phenylacetic acid'], α-Cyclohexylphenylacetic acid, 2-Cyclohexyl-2-phenylacetic Acid
OR0997-25G OR0997-5G
APOSOR0997-25GEA 203 EUR
APOSOR0997-25G APOSOR0997-5G
ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
alpha-Cyclohexylphenylacetic acid
Formula: C₁₄H₁₈O₂
MW: 218.30 g/mol
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001477
Núm. CAS: 3894-09-5