4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0998-1G OR0998-250MG
APOSOR0998-1GEA 186 EUR
APOSOR0998-1G APOSOR0998-250MG
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₆H₆N₄S₂
MW: 198,27 g/mol
Pto. de fusión: 219…220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269270
Núm. CAS: 61019-27-0