Zinc-copper couple
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR100-100G OR100-250G OR100-1KG
APOSOR100-100GEA 120 EUR
APOSOR100-100G APOSOR100-250G APOSOR100-1KG
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Formula: CuZn
Pto. de fusión: 419…420 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084851
Núm. CAS: 53801-63-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III