Cloruro de 2,4-diclorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1000-100G OR1000-10G OR1000-25G
APOSOR1000-100GEA 0 EUR
APOSOR1000-100G APOSOR1000-10G APOSOR1000-25G
Cloruro de 2,4-diclorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2,4-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Pto. de fusión: 50…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052712
Núm. CAS: 16271-33-3
UN: 3261
ADR: 8,II