Clorotrimetilsilano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimetilclorosilano
OR10000-1L OR10000-250ML
APOSOR10000-1LEA 78.3 EUR
APOSOR10000-1L APOSOR10000-250ML
Clorotrimetilsilano 99%
Clorotrimetilsilano
Formula: C₃H₉ClSi
Pto. Ebullición: 56…58 °C
Pto. de fusión: ca …58 °C
Densidad: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000502
Núm. CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3+8,II