1-Metilimidazol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10004-1L OR10004-2.5L
APOSOR10004-1LEA 72.5 EUR
APOSOR10004-1L APOSOR10004-2.5L
1-Metilimidazol 99%
1-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
Pto. Ebullición: 198 °C
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005292
Núm. CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II