Cloruro de isobutirilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10005-100G OR10005-500G OR10005-25G
APOSOR10005-100GEA 43.5 EUR
APOSOR10005-100G APOSOR10005-500G APOSOR10005-25G
Cloruro de isobutirilo 98%
Cloruro de isobutirilo
Formula: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Pto. Ebullición: 91…93 °C
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 1.017 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000717
Núm. CAS: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3+8 II