4-Piridona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Piridinol
OR1002-25G OR1002-10G
APOSOR1002-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1002-25G APOSOR1002-10G
4-Piridona
4-Piridona
Formula: C₅H₅NO
MW: 95,1 g/mol
Pto. Ebullición: 230…235 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 140…147 °C
Pto. de inflamación: 221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006419
Núm. CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3