Alcohol 3-metoxibencílico
Proveedor: Apollo Scientific
OR10022-100G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 59.6 EUR
APOSOR10022-100G APOSOR10022-500G
Alcohol 3-metoxibencílico
Alcohol 3-metoxibencílico
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 130…135 °C
Densidad: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004637
Núm. CAS: 6971-51-3