4-Metilbencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)toluene
OR10024-100G
APOSOR10024-100GEA 121 EUR
APOSOR10024-100G
4-Metilbencilamina 98%
4-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 195…197 °C
Pto. de fusión: 41609 °C
Densidad: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008123
Núm. CAS: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III