N-Methyl-tert-butylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10027-5G OR10027-1G OR10027-250MG
APOSOR10027-5GEA 174 EUR
APOSOR10027-5G APOSOR10027-1G APOSOR10027-250MG
N-Methyl-tert-butylamine
N-Methyl-tert-butylamine
Formula: C₅H₁₃N
MW: 87,166 g/mol
Pto. Ebullición: 67…69 °C
Densidad: 0,727 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042853
Núm. CAS: 14610-37-8
EINECS: 238-646-2
UN: 2733
ADR: 3+8,II