3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1003-1G OR1003-5G
APOSOR1003-1GEA 81.2 EUR
APOSOR1003-1G APOSOR1003-5G
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
Formula: C₆H₈ClN₃
Pto. de fusión: 202…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00828815
Núm. CAS: 76593-36-7