Guayacol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Éter monometílico de la pirocatequina, 2-Metoxifenol
OR10036-1KG OR10036-5KG OR10036-500G
APOSOR10036-1KGEA 192 EUR
APOSOR10036-1KG APOSOR10036-5KG APOSOR10036-500G
Guayacol 98%
Guayacol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Pto. Ebullición: 204…206 °C
Pto. de fusión: 26…31 °C
Densidad: 1.129 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002185
Núm. CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
Índice Merck: 13,04568