5-Nonanona

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Nonan-5-one

OR10037-250G OR10037-500G OR10037-100G
APOSOR10037-250GEA 150 EUR
APOSOR10037-250G APOSOR10037-500G APOSOR10037-100G
5-Nonanona
5-Nonanona
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Pto. Ebullición: 186…187 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,826 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009484
Núm. CAS: 502-56-7
EINECS: 207-946-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR