2,4-Pentanodiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dihydroxy pentane
OR10041-10G OR10041-50G OR10041-500G
APOSOR10041-10GEA 21.9 EUR
APOSOR10041-10G APOSOR10041-50G APOSOR10041-500G
2,4-Pentanodiol
2,4-Pentanodiol
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Pto. Ebullición: 200…201 °C
Pto. de fusión: 53
Densidad: 0.955 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004549
Núm. CAS: 625-69-4
EINECS: 210-907-5