L(+)-Tartrato de dietilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10049-100G OR10049-500G
APOSOR10049-100GEA 0 EUR
APOSOR10049-100G APOSOR10049-500G
L(+)-Tartrato de dietilo
L(+)-Tartrato de dietilo
Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₈H₁₄O₆
Pto. Ebullición: 280 °C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009143
Núm. CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3