Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1005-10G OR1005-1G OR1005-5G
APOSOR1005-10GEA 306 EUR
APOSOR1005-10G APOSOR1005-1G APOSOR1005-5G
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Pto. de fusión: 190…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646333
Núm. CAS: 2164-61-6