Tetrabutilamonio bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bromuro de tetrabutilamonio
OR10054-100G OR10054-1KG OR10054-500G
APOSOR10054-100GEA 26.1 EUR
APOSOR10054-100G APOSOR10054-1KG APOSOR10054-500G
Tetrabutilamonio bromuro 98%
Tetrabutilamonio bromuro
Formula: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322.37 g/mol
Pto. de fusión: 101…106 °C
Densidad: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011633
Núm. CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2