Tetrabutilamonio ioduro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10056-100G OR10056-25G
APOSOR10056-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10056-100G APOSOR10056-25G
Tetrabutilamonio ioduro
Tetrabutilamonio ioduro
Formula: C₁₆H₃₆IN
Pto. de fusión: 142…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011636
Núm. CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5