2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR10059-100G OR10059-25G OR10059-5G
APOSOR10059-100GEA 236 EUR
APOSOR10059-100G APOSOR10059-25G APOSOR10059-5G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₁N
Pto. de fusión: 49…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151805
Núm. CAS: 114772-53-1