Acridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10069-5G OR10069-10G OR10069-1G
APOSOR10069-5GEA 94.4 EUR
APOSOR10069-5G APOSOR10069-10G APOSOR10069-1G
Acridina
Acridina
Formula: C₁₃H₉N
Pto. Ebullición: 346 °C
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005025
Núm. CAS: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1,III